04685
Nε-Methyl-L-lysine hydrochloride
≥98.0% (TLC)
180.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
About This Item
180.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (TLC)
Activité optique
[α]/D 20.5±1.5°, c = 0.1 in 1 M HCl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.CNCCCC[C@H](N)C(O)=O
Cl.CNCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C7H16N2O2.ClH/c1-9-5-3-2-4-6(8)7(10)11;/h6,9H,2-5,8H2,1H3,(H,10,11);1H/t6-;/m0./s1
Clé InChI
AQELUQTVJOFFBN-RGMNGODLSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable