650560
tert-Butyl méthyl éther
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%
Synonyme(s) :
MTBE, Éther méthylique tert-butylique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
HPLC Plus
for residue analysis
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.1 (vs air)
Pression de vapeur
4.05 psi
Pureté
99.9%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
705 °F
Limite d'explosivité
15.1 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.02% water
<1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
Résidus d'évap.
≤0.0001%
Résidus halogénés
≤10 ng/L (as heptachlor epoxide)
Indice de réfraction
n20/D 1.369 (lit.)
Point d'ébullition
55-56 °C (lit.)
Pf
-110 °C
Densité
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 210 nm Amax: 1.0
λ: 225 nm Amax: 0.50
λ: 250 nm Amax: 0.10
λ: 300-400 nm Amax: 0.005
Application(s)
food and beverages
Chaîne SMILES
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
Clé InChI
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-18.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-28 °C - closed cup