PHR1560
tert-Butyl méthyl éther
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
MTBE, Éther méthylique tert-butylique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1083303
Densité de vapeur
3.1 (vs air)
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
705 °F
Limite d'explosivité
15.1 %
Conditionnement
ampule of 3x1.2 mL
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.369 (lit.)
Point d'ébullition
55-56 °C (lit.)
Densité
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
Clé InChI
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-18.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-28 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?