63095
Magnesium perchlorate
puriss. p.a., drying agent, ACS reagent, ≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
Forme
powder or chunks
Impuretés
≤0.005 meq/g free acid (as HClO4)
≤0.025 meq/g free alkali (as MgO)
≤8% water
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES
[Mg++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Mg/c2*2-1(3,4)5;/h2*(H,2,3,4,5);/q;;+2/p-2
Clé InChI
MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Preparation of α-aminophosphonates.
- Enantioselective Diels-Alder reaction between cyclopentadiene and 3-acryloyl-1,3-oxazolin-2-one.
- Preparation of imines and phenylhydrazones.
- Protection of alcohols in the form of t-butyl ethers.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable