Y0001479
Acide oléique
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Acide cis-9-octadécènoïque, Acide élaïnique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Pression de vapeur
1 mmHg ( 176 °C)
Famille d'API
oleic acid
Fabricant/nom de marque
EDQM
Indice de réfraction
n20/D 1.459 (lit.)
pb
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
Pf
13-14 °C (lit.)
Densité
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
Clé InChI
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable