Y0000310
Bumetanide impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3-Amino-4-phenoxy-5-sulphamoylbenzoic acid, Desbutylbumetanide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
bumetanide
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(N)c1c(c(cc(c1)C(=O)O)N)Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2O5S/c14-10-6-8(13(16)17)7-11(21(15,18)19)12(10)20-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,14H2,(H,16,17)(H2,15,18,19)
Clé InChI
GVQZPZSQRCXSJI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement