1078303
USP
Bumetanide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3-(Aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxybenzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
bumetanide
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCNc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(N)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H20N2O5S/c1-2-3-9-19-14-10-12(17(20)21)11-15(25(18,22)23)16(14)24-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,10-11,19H,2-3,9H2,1H3,(H,20,21)(H2,18,22,23)
Clé InChI
MAEIEVLCKWDQJH-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... SLC12A1(6557)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Bumetanide Injection
- Bumetanide Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable