Y0000132
Clomipramine impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3-Chloro-N,N-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 3-(3-Chloro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
clomipramine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement