BP932
Imipramine hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine hydrochloride, 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Famille d'API
imipramine
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C19H24N2.ClH/c1-20(2)14-7-15-21-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)21;/h3-6,8-11H,7,12-15H2,1-2H3;1H
Clé InChI
XZZXIYZZBJDEEP-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532)
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable