W355220
2-hexyl-2-cyclopenten-1-one
sum of isomers, stabilized
Synonyme(s) :
Isojasmone
51.30 CHF
About This Item
51.30 CHF
Produits recommandés
Qualité
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Contient
synthetic α-tocopherol as stabilizer
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
jasmine; floral; waxy
Chaîne SMILES
O=C1CCC=C1CCCCCC
InChI
1S/C11H18O/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11(10)12/h8H,2-7,9H2,1H3
Clé InChI
VGECIEOJXLMWGO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Autres remarques
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
237.2 °F
Point d'éclair (°C)
114 °C