Principaux documents
377341
Sigma-Aldrich
Sodium metatungstate hydrate
powder
Synonyme(s) :
Sodium polytungstate hydrate
250 G
351.00 CHF
351.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
351.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
3Na2WO4 · 9WO3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
2968.00 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
351.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Composition
W, 70%
Pertinence de la réaction
core: tungsten
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/6Na.H2O.39O.12W/h;;;;;;1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q6*+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6*-1;;;;;;;;;;;;
Clé InChI
YVQUUPJGDSQKML-UHFFFAOYSA-N
Application
Sodium metatungstate hydrate (NaW12O39 XH2O) can be used as a precursor for the preparation of:
  • Tungsten oxide (WO3 x H2O) nanoplates for the electrocatalytic reaction of methanol oxidation.[1]
  • Tungsten carbide (WC) based counter electrodes for dye-sensitized solar cells (DSSCs).[2]
Suitable for sink/swim analysis
Pictogrammes
Exclamation markCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Characterizations of tungsten carbide as a non-Pt counter electrode in dye-sensitized solar cells
Ko A-Ra, et al.
Materials Letters, 65(14), 2220-2223 (2011)
Improved Electrocatalytic Activity of Size-Controlled Single-Crystalline Tungsten Oxide Nanoplates under Visible-Light Illumination
Moon J-S, et al.
International Journal of Electrochemical Science, 8, 6656-6663 (2013)