Principaux documents
T1850000
Acide rétinoïque
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
ATRA, Acide de vitamine A, Trétinoïne, acide tout-trans rétinoïque
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H28O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.44
Beilstein:
2057223
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
synthetic
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
EP
Famille d'API
tretinoin
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
EDQM
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Pf
180-181 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1=C(\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C(O)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8+,16-14+
Clé InChI
SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
Informations sur le gène
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the authority of the issuing pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing pharmacopoeia.
Tretinoin is a medication used to treat a variety of skin conditions such as photodamaged skin, acne, etc. It is used as an anti-aging product and also as an oral treatment for leukemia.[1]
Application
This European Pharmacopoeia reference standard is intended for use only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Actions biochimiques/physiologiques
L′acide tout-−trans−rétinoïque (ATRA) est un ligand du récepteur de l′acide rétinoïque (RAR) et du récepteur X de rétinoïdes (RXR). Une fois liés, le RAR et le RXR agissent comme facteurs de transcription qui contrôlent la croissance et la différenciation des cellules normales et malignes. Les cytochromes P450 (CYP) catalysent la 4-hydroxylation de l′ATRA. L′acide rétinoïque conditionne la différenciation des cellules souches embryonnaires en neurones.
Ligand du récepteur de l′acide rétinoïque (RAR) et du récepteur X de rétinoïdes (RXR) ; conditionne la différenciation des cellules souches embryonnaires en neurones.
Conditionnement
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Tretinoin: The Active Retinoid Medication Used for Treatment of Acne Fast and Effectively (2019)
A rapid HPLC method for simultaneous determination of tretinoin and isotretinoin in dermatological formulations
Tashtoush BM, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 43(3) (2007)
Bogdan Jakiela et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 51(2), 229-241 (2014-03-05)
Human rhinoviruses (RVs) are a major cause of exacerbations in asthma and other chronic airway diseases. A characteristic feature of asthmatic epithelium is goblet cell metaplasia and mucus hypersecretion. Bronchial epithelium is also an important source of lipid mediators, including
Enrico Garattini et al.
Cancer treatment reviews, 40(6), 739-749 (2014-02-01)
All-trans retinoic acid (ATRA) is the most important active metabolite of vitamin A controlling segmentation in the developing organism and the homeostasis of various tissues in the adult. ATRA as well as natural and synthetic derivatives, collectively known as retinoids
Mathilde Raverdeau et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 192(7), 2953-2958 (2014-03-25)
Retinoic acid (RA) is produced by a number of cell types, including macrophages and dendritic cells, which express retinal dehydrogenases that convert vitamin A to its main biologically active metabolite, all-trans RA. All-trans RA binds to its nuclear retinoic acid