Principaux documents
PHR8631
Supelco
Quetiapine Related Compound H
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
Quetiapine N-oxide, 2-[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-oxido-1-piperazinyl)ethoxy]ethanol, 4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)-1-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]piperazine 1-oxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H25N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.51
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1597292
Famille d'API
quetiapine
Conditionnement
pkg of 50MG
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
[s]1c2c(nc(c4c1cccc4)N3CC[N+](CC3)([O-])CCOCCO)cccc2
InChI
1S/C21H25N3O3S/c25-14-16-27-15-13-24(26)11-9-23(10-12-24)21-17-5-1-3-7-19(17)28-20-8-4-2-6-18(20)22-21/h1-8,25H,9-16H2
Clé InChI
VVBXDYFGQNNTDS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable