PHR2447
Diclofenac Impurity D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
2-{2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]phenyl}acetic acid, 2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]benzeneacetic acid
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
diclofenac
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
Brc1c(c(ccc1)Cl)Nc2c(cccc2)CC(=O)O
InChI
1S/C14H11BrClNO2/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19/h1-7,17H,8H2,(H,18,19)
Clé InChI
RABKUCPRNJPBRH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable