Principaux documents
04718
Supelco
{2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl}methanol
pharmaceutical impurity standard
Synonyme(s) :
Diclofenac impurity C (PhEur), 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzenemethanol, o-(2,6-Dichloroanilino)benzyl alcohol
50 MG
380.00 CHF
380.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
380.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H11Cl2NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.14
Beilstein:
2859040
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
380.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤0.5% water
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Chaîne SMILES 
ClC1=C(NC2=CC=CC=C2CO)C(Cl)=CC=C1
InChI
1S/C13H11Cl2NO/c14-10-5-3-6-11(15)13(10)16-12-7-2-1-4-9(12)8-17/h1-7,16-17H,8H2
Clé InChI
HFLGAAAKRFLWLN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3