Principaux documents
PHL83833
cis-Aconitic acid
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
cis-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid
100 MG
279.00 CHF
279.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
279.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
HO2CCH2C(CO2H)=CHCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.11
Beilstein:
1725829
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
279.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
122 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C\C(=C\C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H6O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h1H,2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b3-1-
Clé InChI
GTZCVFVGUGFEME-IWQZZHSRSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable