Principaux documents
PHL82257
trans-Aconitic acid
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
trans-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid
100 MG
261.00 CHF
261.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
261.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
HO2CCH2C(CO2H)=CHCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.11
Beilstein:
1725830
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
261.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
190 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
OC(=O)C\C(=C/C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H6O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h1H,2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b3-1+
Clé InChI
GTZCVFVGUGFEME-HNQUOIGGSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Actions biochimiques/physiologiques
Antimicrobial agent that blocks the transformation of Leishmania donovani amastigotes to prostigotes.
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: triticum
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3