NIST2703
Sediment for solid sampling (small sample) analytical techniques
NIST® SRM® 2703
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 5 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Catégories apparentées
Description générale
Autres remarques
Aluminium (Al), Sodium (Na), Arsenic (As), Lead (Pb), Barium (Ba), Rubidium (Rb), Cadmium (Cd), Antimony (Sb), Cerium (Ce), Scandium (Sc), Cobalt (Co), Strontium (Sr), Iron (Fe), Thorium (Th), Mercury (Hg), Titanium (Ti), Potassium (K), Uranium (U), Lanthanum (La), Vanadium (V), Manganese (Mn), Zinc (Zn)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Silver (Ag), Hafnium (Hf), Calcium (Ca), Samarium (Sm), Caesium (Cs), Tungsten (W), Copper (Cu), Magnesium (Mg), Lead (Pb), Molybdinum (Mo), Selenium (Se), Niobium (Nb), Tin (Sn), Neodymium (Nd), Thallium (Tl), Nickel (Ni)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3