Principaux documents
NIST2696
Silica fume
NIST® SRM® 2696
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le produit NIST2696 n'est pas disponible actuellement. Contacter notre Service technique
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 70 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Description générale
Autres remarques
Certified for the analytes listed below.
Silicon dioxide (Si02), Aluminium dioxide (Al2O3), Calcium oxide (CaO), Magnesium oxide (MgO), Potassium oxide (K2O), Manganese oxide (Mn2O3), Zinc oxide (ZnO)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Sodium oxide (Na2O), Phosphorus pentoxide (P2O5), Iron oxide (Fe2O3)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2