NIST1172
Stainless Steel
NIST® SRM® 1172, Cr 17 - Ni 11 - Nb 0.6 (AISI 348)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of disk
Fabricant/nom de marque
NIST®
Technique(s)
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Format
matrix material
Catégories apparentées
Description générale
SRM 1172_cert
SRM 1172_SDS
Application
Autres remarques
Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Sulfur (S), Silicon (Si), Nickel (Ni), Copper (Cu), Chromium (Cr), Molybdenum (Mo), Niobium (Nb), Tantalum (Ta), Cobalt (Co)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable