Principaux documents
NIST2556
Recycled pellet (autocatalyst)
NIST® SRM® 2556
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 70 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Description générale
Autres remarques
Certified for the analytes listed below.
Platinum (Pt), Palladium (Pd), Rhodium (Rh),Lead (Pb)
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Aluminium (Al), Calcium (Ca), Cerium (Ce), Iron (Fe), Lanthanum (La), Silicon (Si), Barium (Ba), Zinc (Zn), Zirconium (Zr)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 2
Organes cibles
Central nervous system,Kidney,Blood
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Direct determination of trace noble metals (palladium, platinum and rhodium) in automobile catalysts by glow discharge mass spectrometry.
Wayne D M.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 12(10), 1195-1202 (1997)