Principaux documents
BCR667
Estuarine sediment (trace elements)
BCR®, certified reference material
40 G
370.00 CHF
370.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
40 G
370.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
370.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR667
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3