M3157
Minaprine dihydrochloride
analytical standard
Synonyme(s) :
N-(4-Methyl-6-phenyl-3-pyridazinyl)-4-morpholineethanamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Cl.Cl.Cc1cc(nnc1NCCN2CCOCC2)-c3ccccc3
InChI
1S/C17H22N4O.2ClH/c1-14-13-16(15-5-3-2-4-6-15)19-20-17(14)18-7-8-21-9-11-22-12-10-21;;/h2-6,13H,7-12H2,1H3,(H,18,20);2*1H
Clé InChI
GNUCGROXDZMCJI-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ACHE(43) , CHRM1(1128) , DRD2(1813) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , MAOA(4128) , SLC6A4(6532)
rat ... Ache(83817) , Camk2a(25400) , Prkca(24680)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable