Principaux documents
ERMBF418A
Maize GMO Standard 1507
0% 1507, for the detection of GMO Maize (1507) with PCR
Synonyme(s) :
GMO Standard ERM-418
1 G
97.90 CHF
97.90 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
97.90 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
97.90 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
for the detection of GMO Maize (1507) with PCR
Gamme de produits
BioChemika
Composition
genetically modified 1507 maize, 0%
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMBF418A
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3