Principaux documents
ERMBF415B
Maize GMO Standard ERM-BF415
ERM®, certified reference material, 0.1% NK603, for the detection of GMO maize (NK603) with PCR
Synonyme(s) :
GMO Standard ERM-BF415, Maize NK603
1 G
103.00 CHF
103.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
103.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
103.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
for the detection of GMO maize (NK603) with PCR
Agence
ERM®
Composition
genetically modified NK603 maize, 0.1%
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMBF415B
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable