Principaux documents
ERMBF411D
Maize GMO Standard ERM-BF411
ERM®, certified reference material, 1% Bt-176, for the detection of GMO maize (Br-176) with PCR
Synonyme(s) :
GMO Standard ERM-BF411, Maize Bt-176
1 G
102.00 CHF
102.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
102.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
102.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
for the detection of GMO maize (Br-176) with PCR
Agence
ERM®
Composition
genetically modified Bt-176 maize, 1%
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMBF411D
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable