1235944
USP
Entacapone Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(Z)-Entacapone, (2Z)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethyl-2-propenamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
entacapone
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C14H15N3O5/c1-3-16(4-2)14(20)10(8-15)5-9-6-11(17(21)22)13(19)12(18)7-9/h5-7,18-19H,3-4H2,1-2H3/b10-5-
Clé InChI
JRURYQJSLYLRLN-YHYXMXQVSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Entacapone
- Entacapone Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable