Principaux documents
BCR648649
Bovine liver (beta-agonist)
BCR®, certified reference material
1 EA
342.00 CHF
342.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
342.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
342.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
food and beverages
Format
matrix material
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
set with 2x10 g
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR648649
Autres remarques
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Antibiotics: Clenbuterol (free base), Salbutamol, Terbutaline
Matrix type: Meat
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3