57109-U
Tube SPE Supelclean™ ENVI-Carb™
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
Synonyme(s) :
Carbon SPE cartridge tube, 1 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene tube
Gamme de produits
Supelclean™
Composition
bed wt., 100 mg
Conditionnement
pk of 108
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
100 m2/g
Volume
1 mL
Groupe de la matrice active
carbon phase
Taille des particules
120-400 mesh
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Mécanisme de rétention: phase inverse
Compatibilité avec les matrices: solutions aqueuses (potable, souterraine ou usée)
• Affinité extrême pour les composés organiques polaires et non polaires des matrices aussi bien polaires que non polaires lors d•une utilisation en conditions de phase inverse
• Surface carbonée formée de structures hexagonales interconnectées et formant des couches
• La nature non poreuse du carbone permet des opérations rapides, l•adsorption ne nécessitant pas une diffusion à l•intérieur des pores du support
• Des laboratoires indépendants ont trouvé l•ENVI-Carb extrêmement utile pour une préparation d•échantillon rapide d•environ 200 pesticides provenant de diverses matrices telles les eaux souterraines, les fruits et les végétaux
Application
- Achieving optimal balance: tuning electrical and optical characteristics of carbon electrodes for emerging photovoltaics: This research explores the utilization of toluene in enhancing the performance of carbon-based electrodes, demonstrating significant improvements in both electrical and optical properties for photovoltaic applications (Gul et al., 2024).
- Thiol Coordination Softens Liquid Metal Particles To Improve On-Demand Conductivity: This study highlights the role of toluene in the synthesis of liquid metal particles, which are optimized for enhanced conductivity in flexible electronics, indicating a versatile application of toluene in advanced manufacturing technologies (Muller et al., 2024).
- Using highly water-stable wool keratin/CsPbBr(3) nanocrystals as a portable amine-responsive fluorescent test strip for onsite visual detection of food freshness: Toluene′s properties are leveraged in the synthesis of innovative materials for food safety applications, showcasing its importance in the creation of sensitive and reliable detection systems (Sun et al., 2024).
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Pretreatment with Mucinase StcE increases glycopeptide identification from mucin samples, enhancing sample preparation efficiency for glycopeptide analysis.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.