Principaux documents
BCR529
Industrial sandy soil (PCDD′s, PCDF′s)
BCR®, certified reference material
50 G
681.00 CHF
681.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
681.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
681.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR529
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable