BCR271
Benzo[a]anthracene
BCR®, certified reference material
Synonyme(s) :
1,2-benzanthracène
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
437.6 °C (lit.)
Pf
157-159 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
c1ccc2cc3c(ccc4ccccc34)cc2c1
InChI
1S/C18H12/c1-2-7-15-12-18-16(11-14(15)6-1)10-9-13-5-3-4-8-17(13)18/h1-12H
Clé InChI
DXBHBZVCASKNBY-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
BCR271
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable