Principaux documents
B6931
Sigma-Aldrich
Benzophenone-4-isothiocyanate
≥90% purity (HPLC), powder
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H9NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nom du produit
Benzophenone-4-isothiocyanate,
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
powder
Poids mol.
239.29
ε (coefficient d'extinction)
24-28 at 296-302 nm in methanol
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(c1ccccc1)c2ccc(cc2)N=C=S
InChI
1S/C14H9NOS/c16-14(11-4-2-1-3-5-11)12-6-8-13(9-7-12)15-10-17/h1-9H
Clé InChI
FMSYGGOEIOBUOR-UHFFFAOYSA-N
Application
A benzophenone-based photoreactive reagent shown to be useful for synthesizing photoreactive peptides and oligonucleotides.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges