94257
Benzophenone-9
analytical standard
Synonyme(s) :
2,2′-Dihydroxy-4,4′-dimethoxybenzophenone-5,5′-disulfonic acid disodium salt, Disodium 2,2′-dihydroxy-4,4′-dimethoxy-5,5′-disulfobenzophenone, Disodium 2,2′-dihydroxy-4,4′-dimethoxybenzophenone-5,5′-disulfonate, Disodium 3,3′-carbonylbis[4-hydroxy-6-methoxybenzenesulphonate]
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤5.0% water (calc. from elemental analysis)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
O=C(C1=C(O)C=C(OC)C(S([O-])(=O)=O)=C1)C2=C(O)C=C(OC)C(S([O-])(=O)=O)=C2.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C15H14O11S2.2Na/c1-25-11-5-9(16)7(3-13(11)27(19,20)21)15(18)8-4-14(28(22,23)24)12(26-2)6-10(8)17;;/h3-6,16-17H,1-2H3,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
QDCHWIWENYCPIL-UHFFFAOYSA-L
Application
Produits recommandés
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable