Principaux documents
B0500
Sigma-Aldrich
5,5-Diéthylbarbiturate de sodium
Synonyme(s) :
Acide 5,5-diéthylbarbiturique sodium salt, Barbital de sodium, Barbitone, Véronal sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H11N2NaO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.17
Beilstein:
3921202
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51361926
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Forme
powder
Niveau de qualité
Contrôle du médicament
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Solubilité
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Chaîne SMILES 
[Na+].CCC1(CC)C(=O)NC([O-])=NC1=O
InChI
1S/C8H12N2O3.Na/c1-3-8(4-2)5(11)9-7(13)10-6(8)12;/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13);/q;+1/p-1
Clé InChI
RGHFKWPGWBFQLN-UHFFFAOYSA-M
Actions biochimiques/physiologiques
Sédatif/hypnotique
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves