Principaux documents
32001
Sigma-Aldrich
5,5-Diéthylbarbiturate de sodium
puriss. p.a., ≥99.0% (NT)
Synonyme(s) :
Acide 5,5-diéthylbarbiturique sodium salt, Barbital de sodium, Barbitone, Véronal sodium salt
500 G
2 200.00 CHF
2 200.00 CHF
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
2 200.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H11N2NaO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.17
Beilstein:
3921202
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
2 200.00 CHF
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
puriss. p.a.
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (NT)
Contrôle du médicament
USDEA Schedule IV; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Solubilité
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤30 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES 
[Na+].CCC1(CC)C(=O)NC([O-])=NC1=O
InChI
1S/C8H12N2O3.Na/c1-3-8(4-2)5(11)9-7(13)10-6(8)12;/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13);/q;+1/p-1
Clé InChI
RGHFKWPGWBFQLN-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Sodium 5,5-diethylbarbiturate (sodium barbital) is the sodium salt of 5,5-diethylbarbituric acid. Its crystal structure has been investigated by X-ray diffraction studies. Cell parameters have been reported as, a = 6.724 (1), b = 11.950 (2), c =12.129 (2)Å, Z = 4, Dm = 1.408g/cm-3.[1]
Application
Sodium 5,5-diethylbarbiturate may be used to compose barbital buffer (pH 7.4),[2] Michaelis buffer (pH 7.4)[2] and veronal-buffered saline.[3]
Actions biochimiques/physiologiques
Sédatif/hypnotique
Autres remarques
Sales restrictions may apply
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
The crystal structure of sodium 5, 5-diethylbarbiturate (sodium barbital).
Berking B and Craven BM.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 27(6), 1107-1115 (1971)
The properdin system and immunity: III. The zymosan assay of properdin.
Pillemer L, et al.
The Journal of Experimental Medicine, 103(1), 1-1 (1956)
Y Li et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 6(7), 1135-1143 (2008-04-25)
The adhesion ligand von Willebrand factor (VWF) is a multimeric glycoprotein that mediates platelet adhesion to exposed subendothelium. On endothelial cells, freshly released ultra-large (UL) VWF multimers form long string-like structures to which platelets adhere. The formation and elongation of