A9781
Amino acid standards for protein hydrolysates
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Composition
L-Alanine
Ammonium chloride
L-Arginine
L-Aspartic acid
L-Cystine
L-Glutamic acid
Glycine
L-Histidine
L-Isoleucine
L-Leucine
L-Lysine
L-Methionine
L-Phenylalanine
L-Proline
L-Serine
L-Threonine
L-Tryosine
L-Tryptophan
L-Valine
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
amino acids, peptides, proteins
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Couleur
colorless
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)