260614
Ethyl 3-benzoylacrylate
technical grade, 92%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pureté
92%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.543 (lit.)
Point d'ébullition
184-185 °C/25 mmHg (lit.)
Densité
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)\C=C\C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H12O3/c1-2-15-12(14)9-8-11(13)10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,2H2,1H3/b9-8+
Clé InChI
ACXLBHHUHSJENU-CMDGGOBGSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter