Principaux documents
92523
Supelco
O-Succinyl-L-carnitine-(N-methyl-d3) lithium salt
analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11D3H16NO6 · xLi+
Poids moléculaire :
264.29 (free acid basis)
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]/D -19.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Ampleur du marquage
≥99.0%
Application(s)
clinical testing
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[N+](C[C@H](OC(CCC(O)=O)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable