92267
3-Phenyllactic acid
analytical standard
Synonyme(s) :
α-Hydroxyhydrocinnamic acid, β-Phenyllactic acid, 2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)
Clé InChI
VOXXWSYKYCBWHO-UHFFFAOYSA-N
Application
- Enantioselectivity of lipase in transesterification
- Oxidation by glycolate oxidase and catalase
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable