92264
4-Methoxyphenol
analytical standard
Synonyme(s) :
4-Hydroxyanisole, 4-MP, HQMME, Hydroquinone monomethyl ether, MEHQ, p-Guaiacol
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.3 (vs air)
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥98.5% (GC)
Température d'inflammation spontanée
789 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.5% water
pb
243 °C (lit.)
Pf
55-57 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
COc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
Clé InChI
NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... TYR(7299)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable