Principaux documents
90667
Supelco
Flufenacet-(phenyl-d4)
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Flufenacet-d4
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14D4H9F4N3O2S
Poids moléculaire :
367.36
Code UNSPSC :
77101502
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté isotopique
≥97.5 atom % D
Gamme de produits
PESTANAL®
Essai
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)N(C(COC1=NN=C(C(F)(F)F)S1)=O)C2=C([2H])C([2H])=C(F)C([2H])=C2[2H]
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
Not applicable