Documents
89065
Supelco
Stearic acid-13C18
analytical standard
Synonyme(s) :
Octadecanoic acid-13C18, Stearic acid-ul-13C
About This Item
Formule linéaire :
13CH3(13CH2)1613CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pureté
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.5% water
Point d'ébullition
361 °C (lit.)
Pf
68-70 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Changement de masse
M+18
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1
Clé InChI
QIQXTHQIDYTFRH-HXPQJNGISA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)