82962
Meat Peptone for Biotechnology and Microbiology
Encymatically Digested, for Biotechnology and Microbiology
Synonyme(s) :
Peptone from bovine meat
Produits recommandés
Nom du produit
Peptone from meat, enzymatic digest, for biotechnological purposes
Source biologique
Porcine pancreas
bovine heart (
)
Niveau de qualité
Forme
powder
Composition
amino-nitrogen, ≥2.7%
total nitrogen (N), ≥14%
Conditionnement
pkg of (50 g
1 kg
5 kg)
Résidus de calcination
≤6%
Perte
≤6% loss on drying
pH
5.5±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
Solubilité
H2O: 2%, clear, faintly to light yellow
Application(s)
food and beverages
microbiology
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
in Escherichia coli DH5a
production of plasmid DNA at large scale
Articles
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.