Principaux documents
81415
Supelco
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 560,000
Synonyme(s) :
PS
About This Item
Formule linéaire :
[CH2CH(C6H5)]n
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
for GPC
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Poids mol.
Mn ~502000
Mp ~526000
Mw ~524000
Technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.04
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Polystyrene is a polymer that belongs to the class of polyhydrocarbons.[1] It can be obtained via polymerization of styrene in the presence of a peroxide initiator.[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Moldoveanu.CS et al.
Analytical Pyrolysis of Synthetic Organic Polymers (2005)