Principaux documents
81416
Supelco
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 1,000,000
Synonyme(s) :
PS
250 MG
119.00 CHF
119.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
119.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
[CH2CH(C6H5)]n
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
119.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
for GPC
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Poids mol.
Mn ~930000
Mp ~1000000
Mw ~960000
Technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.03
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 5
1 of 5
Questions
  1. What is polydispersity of this polystyrene?
    1 answer
    1. The polydispersity is not determined.