Principaux documents
74010
Sigma-Aldrich
Nitrosyl tetrafluoroborate
purum, ≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
Nitrosonium tetrafluoroborate
About This Item
Formule linéaire :
NOBF4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.81
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Essai
≥98.0% (T)
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N#[O+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.NO/c2-1(3,4)5;1-2/q-1;+1
Clé InChI
KGCNVGDHOSFKFT-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par