63175
4-Maleimidobutyric acid N-hydroxysuccinimide ester
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-Maleimidobutyric acid N-succinimidyl ester, N-(γ-Maleimidobutyryloxy)succinimide, N-Succinimidyl 4-maleimidobutyrate, GMBS
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Pf
123-129 °C
Groupe fonctionnel
NHS ester
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1N(CCCC(ON2C(CCC2=O)=O)=O)C(C=C1)=O
InChI
1S/C12H12N2O6/c15-8-3-4-9(16)13(8)7-1-2-12(19)20-14-10(17)5-6-11(14)18/h3-4H,1-2,5-7H2
Clé InChI
PVGATNRYUYNBHO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?