73124
Bisphenol A (3-chloro-2-hydroxypropyl) glycidyl ether
analytical standard
Synonyme(s) :
2-[4-(3-Chloro-2-hydroxypropyloxy)pheny]-2-[4-(glycidyloxy)phenyl]propane, BADGE-HCl
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥90% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)(c1ccc(OCC(O)CCl)cc1)c2ccc(OCC3CO3)cc2
InChI
1S/C21H25ClO4/c1-21(2,15-3-7-18(8-4-15)24-12-17(23)11-22)16-5-9-19(10-6-16)25-13-20-14-26-20/h3-10,17,20,23H,11-14H2,1-2H3
Clé InChI
HLLOKZYCSSQYEB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable