70720
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride monomethanolate
for spectrophotometric det. of nitrate and nitrite, ≥99.0%
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (AT)
≥99.0%
Forme
crystals
Qualité
for spectrophotometric det. of nitrate and nitrite
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Résidus de calcination
≤0.05%
Pf
196-199 °C (dec.)
Chaîne SMILES
Cl.Cl.CO.NCCNc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2.CH4O.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;1-2;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2H,1H3;2*1H
Clé InChI
YUMCJWVZLMGNTD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges