66746
Dichlorométhane
suitable for HPLC, ≥99.8% (GC)
Synonyme(s) :
Chlorure de méthylène
About This Item
Produits recommandés
Qualité
HPLC grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.9 (vs air)
Pression de vapeur
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Essai
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1223 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Contient
~0.0025% amylene as stabilizer
Limite d'explosivité
22 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.02% water
Résidus d'évap.
≤0.001%
Transmittance
232 nm, ≥10%
240 nm, ≥50%
245 nm, ≥80%
260 nm, ≤98%
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
n20/D 1.424
pb
39.8-40 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Densité
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Force du solvant ε (Al2O3)
0.42 (Lit.)
λ
1 cm path, H2O reference
Absorption UV
λ: 232 nm Amax: 1.00
λ: 240 nm Amax: 0.31
λ: 245 nm Amax: 0.10
λ: 260 nm Amax: 0.01
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Clé InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves